1-(Methoxymethyl)-3-(trifluormethyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0769-5G OT-0769-1G
COBBOT-0769-5GEA 595 EUR
COBBOT-0769-5G COBBOT-0769-1G
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluormethyl)benzol
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₉F₃O
MDL: MFCD11504958
CAS-Nummer: 380633-51-2