1-(Methoxymethyl)-4-(trifluormethyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0770-5G
OT-0770-1G
COBBOT-0770-5GEA
595
EUR
COBBOT-0770-5G
COBBOT-0770-1G
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluormethyl)benzol
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₉F₃O Molecular Weight: 190,162 g/mol |
MDL:
MFCD11504959 CAS-Nummer: 155820-05-6 |