Bortrifluorid-Tetrahydrofuran-Komplex (45,5% BF₃)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L17593.22
L17593.36
L17593.22EA
35.9
EUR
L17593.22
L17593.36
Bortrifluorid-Tetrahydrofuran-Komplex (45,5% BF₃)
Bortrifluorid-Tetrahydrofuran-Komplex
CAS No.: 462-34-0
Molecular Formula: C4H8BF3O
Formula Weight: 139.91
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 180°
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040372
Formel:
C₄H₈BF₃O Siedepunkt: 180 °C Schmelzpunkt: 8…9 °C Dichte: 1,268 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040372 CAS-Nummer: 462-34-0 EINECS: 207-325-9 UN: 3265 ADR: 8,II |