3,4-Dimethoxyphenylaceton ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
L05477.09 L05477.18
L05477.09EA 24.9 EUR
L05477.09 L05477.18
3,4-Dimethoxyphenylaceton ≥97%
3,4-Dimethoxyphenylaceton
Purity: 97% CAS No.: 776-99-8 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5358 Boiling Point: 154-158°/12mm Beilstein Reference: 1107410 MDL No.: MFCD00008772
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Siedepunkt: 154…158 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,115
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008772
CAS-Nummer: 776-99-8
EINECS: 212-285-0