2-Coumaranon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
154460010
ACRO154460010EA 14.4 EUR
ACRO154460010
2-Coumaranon 97%
2-Coumaranon
Formel: C₈H₆O₂
Molecular Weight: 134,13 g/mol
Schmelzpunkt: 47…52 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005856
CAS-Nummer: 553-86-6
EINECS: 209-052-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥96.0 %