2-Coumaranon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
A18617.03
A18617.06
A18617.14
A18617.03EA
30.4
EUR
A18617.03
A18617.06
A18617.14
2-Coumaranon ≥99%
2-Coumaranon
Purity: 99%
CAS No.: 553-86-6
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Flash Point:
Formel:
C₈H₆O₂ Molecular Weight: 134,13 g/mol Siedepunkt: 248…250 °C Schmelzpunkt: 47…52 °C Dichte: 1,22 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005856 CAS-Nummer: 553-86-6 EINECS: 209-052-0 |