2-Coumaranon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
124591-10G
124591-1G
SIAL124591-10GEA
170
EUR
SIAL124591-10G
SIAL124591-1G
2-Coumaranon, Sigma-Aldrich®
2-Coumaranon
Formel:
C₈H₆O₂ Molecular Weight: 134,13 g/mol |
MDL:
MFCD00005856 CAS-Nummer: 553-86-6 EINECS: 209-052-0 |