Vinylferrocen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
17450.03 17450.06
17450.03EA 104 EUR
17450.03 17450.06
Vinylferrocen
Vinylferrocen
CAS No.: 1271-51-8 Molecular Formula: C12H12Fe Formula Weight: 212.07 Flash Point: 62°(144°F) Physical Form: Powder Melting Point: 52-55° Boiling Point: 80-85°/0.7mm MDL No.: MFCD00001434
Formel: C₁₂H₁₂Fe
Siedepunkt: 80…85 °C (0,7 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Flammpunkt: 62 °C (144 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001434
CAS-Nummer: 1271-51-8
EINECS: 215-041-1