Methyl-3-hydroxy-2-naphthoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
L14533.14 L14533.06
L14533.14EA 110 EUR
L14533.14 L14533.06
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoat ≥98%
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoat
Purity: 98+% CAS No.: 883-99-8 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 72-74° Boiling Point: 205-207°/160mm MDL No.: MFCD00004099
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Molecular Weight: 202.21 g/mol
Siedepunkt: 205…207 °C (160 mmHg)
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004099
CAS-Nummer: 883-99-8
EINECS: 212-936-9