(R)-(-)-Nipecotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
AM-1714-5G AM-1714-25G AM-1714-1G
COBBAM-1714-5GEA 133 EUR
COBBAM-1714-5G COBBAM-1714-25G COBBAM-1714-1G
(R)-(-)-Nipecotinsäure
(R)-(-)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
MDL: MFCD01630787
CAS-Nummer: 25137-00-2