(R)-(-)-Nipecotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
656356-10G 656356-1G
SIAL656356-10GEA 301 EUR
SIAL656356-10G SIAL656356-1G
(R)-(-)-Nipecotinsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
MDL: MFCD01630787
CAS-Nummer: 25137-00-2