(S)-(+)-Nipecotinsäure ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
L-Nipecotic acid, (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylic acid, (S)-Piperidine-3-carboxylic acid
H57543.06
H57543.14
H57543.06EA
104
EUR
H57543.06
H57543.14
(S)-(+)-Nipecotinsäure ≥96%
(S)-(+)-Nipecotinsäure
Purity: 96+%
CAS No.: 59045-82-8
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 253-257°
Optical Rotation: +5° (c=1 in water)
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 129,16 g/mol Schmelzpunkt: 253…257 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01630807 CAS-Nummer: 59045-82-8 |