(S)-(+)-Nipecotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-Nipecotic acid, (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylic acid, (S)-Piperidine-3-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
656364-10G 656364-1G
SIAL656364-10GEA 228 EUR
SIAL656364-10G SIAL656364-1G
(S)-(+)-Nipecotinsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
MDL: MFCD01630807
CAS-Nummer: 59045-82-8