(±)-2-Amino-2-(4-bromphenyl)essigsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
6L-349S.500
6L-349S.1
6L-349S.5
6L-349S.10
BIOT6L-349S.500EA
0
EUR
BIOT6L-349S.500
BIOT6L-349S.1
BIOT6L-349S.5
BIOT6L-349S.10
(±)-2-Amino-2-(4-bromphenyl)essigsäure
(±)-2-Amino-2-(4-bromphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₈BrNO₂ |
CAS-Nummer:
129592-99-0 |