(4-Aminophenyl)acetonitril 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(4-Aminophenyl)acetonitrile, 4-Aminobenzyl cyanide

A11304.06 A11304.14
A11304.06EA 45.6 EUR
A11304.06 A11304.14
(4-Aminophenyl)acetonitril 99%
(4-Aminophenyl)acetonitril

Purity: 99% CAS No.: 3544-25-0 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 312° Beilstein Reference: 1100108 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007912

Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.17 g/mol
Siedepunkt: 312 °C
Schmelzpunkt: 42…46 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007912
CAS-Nummer: 3544-25-0
EINECS: 222-587-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR