1-Naphthoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
250252-10G
250252-50G
SIAL250252-10GEA
59.1
EUR
SIAL250252-10G
SIAL250252-50G
1-Naphthoylchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Naphthoylchlorid
Formel:
C₁₁H₇ClO Molecular Weight: 190,63 g/mol |
MDL:
MFCD00004002 CAS-Nummer: 879-18-5 EINECS: 212-903-9 UN: 3265 ADR: 8,II |