6-Amino-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Amino-2-naphthoic acid, 6-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-Amino-2-naphthoic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
512370-1G
512370-5G
SIAL512370-1GEA
77
EUR
SIAL512370-1G
SIAL512370-5G
6-Amino-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
6-Amino-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₉NO₂ |
MDL:
MFCD01861831 CAS-Nummer: 116668-47-4 |