6-Fluor-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
638862-1G 638862-5G
SIAL638862-1GEA 196 EUR
SIAL638862-1G SIAL638862-5G
6-Fluor-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
6-Fluor-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₇FO₂
Molecular Weight: 190,1700 g/mol
MDL: MFCD06200717
CAS-Nummer: 5043-01-6