Phloretin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
307651000 307655000
ACRO307651000EA 83.3 EUR
ACRO307651000 ACRO307655000
Phloretin 98%
Phloretin
Formel: C₁₅H₁₄O₅
Molecular Weight: 274,28 g/mol
Schmelzpunkt: 260…262 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002288
CAS-Nummer: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %