(2-Fluor-4-methoxyphenyl)acetonitril 97%, JRD
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
H30752.MD H30752.03
H30752.MDEA 59.9 EUR
H30752.MD H30752.03
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)acetonitril 97%, JRD
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 749934-29-0 Molecular Formula: C9H8FNO Formula Weight: 165.17 Refractive Index: 1.5131
Formel: C₉H₈FNO
Molecular Weight: 165,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038467
CAS-Nummer: 749934-29-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III