2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenon
Lieferant: CHEMPUR
FL12086.POR
012086-25G
012086-5G
CHMPFL12086.POREA
0
EUR
CHMPFL12086.POR
FLUO012086-25G
FLUO012086-5G
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenon
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ |
MDL:
MFCD01098830 CAS-Nummer: 938-45-4 EINECS: 213-342-2 |