m-Tolylacetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L14602.14
L14602.22
L14602.14EA
34.5
EUR
L14602.14
L14602.22
m-Tolylacetat ≥97%
m-Tolylacetat
Purity: 97%
CAS No.: 122-46-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 100°/14mm
Beilstein Reference: 1862796
Merck Reference: 14,2583
MDL No.: MFCD00041910
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 100 °C (14 mmHg) Dichte: 1,050 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041910 CAS-Nummer: 122-46-3 EINECS: 204-546-2 Merck Index: 14,2583 |