4-Brom-2,6-dichlor-3-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1179-5G
AN-1179-1G
COBBAN-1179-5GEA
595
EUR
COBBAN-1179-5G
COBBAN-1179-1G
4-Brom-2,6-dichlor-3-methylanilin
4-Brom-2,6-dichlor-3-methylanilin
Formel:
C₇H₆BrCl₂N Molecular Weight: 254,9400 g/mol |
MDL:
MFCD09800852 CAS-Nummer: 62406-68-2 |