Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
L10285.03 L10285.06 L10285.14
L10285.03EA 45.2 EUR
L10285.03 L10285.06 L10285.14
Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat ≥98%
Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat
Purity: 98% CAS No.: 25597-16-4 Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 168.12 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3601 Boiling Point: 113-115° Beilstein Reference: 1707262 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009903
Formel: C₆H₇F₃O₂
Molecular Weight: 168,12 g/mol
Siedepunkt: 113…115 °C
Dichte: 1,125
Flammpunkt: 25 °C (77 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009903
CAS-Nummer: 25597-16-4
UN: 3272
ADR: 3,III