Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
001456-5G 001456-25G
FLUO001456-5GEA 51.8 EUR
FLUO001456-5G FLUO001456-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat
Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat
Formel: C₆H₇F₃O₂
Molecular Weight: 168,12 g/mol
MDL: MFCD00009903
CAS-Nummer: 25597-16-4
UN: 3272
ADR: 3,III