Methyl-4,4,4-trifluorcrotonat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L11466.03 L11466.06
L11466.03EA 49.8 EUR
L11466.03 L11466.06
Methyl-4,4,4-trifluorcrotonat ≥97%
Methyl-4,4,4-trifluorcrotonat
Purity: 97% CAS No.: 85694-31-1 Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH3 Formula Weight: 154.10 Refractive Index: 1.3535 Boiling Point: 94-95° UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00077567
Formel: C₅H₅F₃O₂
Molecular Weight: 154,10 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077567
CAS-Nummer: 85694-31-1
UN: 3272
ADR: 3,III