Methyl-2-amino-5-methoxybenzoat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
H54704.MD
H54704.03
H54704.06
H54704.MDEA
69.6
EUR
H54704.MD
H54704.03
H54704.06
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoat 96%
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoat
Purity: 96%
CAS No.: 2475-80-1
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 32-33°
MDL No.: MFCD09038482
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,19 g/mol Schmelzpunkt: 32…33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038482 CAS-Nummer: 2475-80-1 |