5-Brom-2,4-dichloranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-2608-5G
AN-2608-1G
COBBAN-2608-5GEA
0
EUR
COBBAN-2608-5G
COBBAN-2608-1G
5-Brom-2,4-dichloranilin
5-Brom-2,4-dichloranilin
Formel:
C₆H₄BrCl₂N Molecular Weight: 240.91 g/mol |
MDL:
MFCD11226285 CAS-Nummer: 258344-01-3 |