4-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H31727.03 H31727.09
H31727.03EA 19.5 EUR
H31727.03 H31727.09
4-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin ≥97%
4-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Purity: 97% CAS No.: 104460-70-0 Molecular Formula: C7H4BrF4N Formula Weight: 258.01 Melting Point: 30-41° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04973757
Formel: C₇H₄BrF₄N
Molecular Weight: 258,01 g/mol
Schmelzpunkt: 30…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973757
CAS-Nummer: 104460-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III