4-Brom-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Amino-2-bromo-4-nitrobenzotrifluoride
HC-2840-1G HC-2840-5G
COBBHC-2840-1GEA 0 EUR
COBBHC-2840-1G COBBHC-2840-5G
4-Brom-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₂
MDL: MFCD09263997
CAS-Nummer: 683241-86-3