2-Hydroxy-2-methylpropiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
405655-250ML
405655-50ML
SIAL405655-250MLEA
303
EUR
SIAL405655-250ML
SIAL405655-50ML
2-Hydroxy-2-methylpropiophenon, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-2-methylpropiophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164.2000 g/mol |
MDL:
MFCD00040710 CAS-Nummer: 7473-98-5 EINECS: 231-272-0 |