3-Chlor-4,5-difluorbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
004395-1G
004395-5G
FLUO004395-1GEA
155
EUR
FLUO004395-1G
FLUO004395-5G
3-Chlor-4,5-difluorbenzotrifluorid
3-Chlor-4,5-difluorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂ClF₅ |
MDL:
MFCD00153090 CAS-Nummer: 77227-99-7 EINECS: 401-930-3 |