1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
330388-1G
330388-5G
SIAL330388-1GEA
30.3
EUR
SIAL330388-1G
SIAL330388-5G
1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Formel:
C₈H₃BrF₆ Molecular Weight: 293,01 g/mol |
MDL:
MFCD00074904 CAS-Nummer: 327-75-3 |