1-Chlor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-4-chlorobenzene
005570-5G 005570-1G
FLUO005570-5GEA 183 EUR
FLUO005570-5G FLUO005570-1G
1-Chlor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
1-Chlor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃ClF₆
Molecular Weight: 248.56 g/mol
MDL: MFCD01631638
CAS-Nummer: 327-76-4