4,5,7-Trichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Thermo Scientific
KM07465.1
KM07465.10
MAYBKM07465.1EA
0
EUR
MAYBKM07465.1
MAYBKM07465.10
4,5,7-Trichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₃Cl₃F₃N |
MDL:
MFCD00153279 CAS-Nummer: 175203-41-5 |