4,6-Dichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2147-5G
HC-2147-1G
COBBHC-2147-5GEA
0
EUR
COBBHC-2147-5G
COBBHC-2147-1G
4,6-Dichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄Cl₂F₃N |
MDL:
MFCD00276578 CAS-Nummer: 18706-33-7 |