4,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2212-1G
HC-2212-5G
COBBHC-2212-1GEA
404
EUR
COBBHC-2212-1G
COBBHC-2212-5G
4,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
4,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄Cl₂F₃N |
MDL:
MFCD11504914 CAS-Nummer: 702640-95-7 |