4-Chlor-6-(trifluormethyl)chinolin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50539.03
H50539.06
H50539.03EA
71.5
EUR
H50539.03
H50539.06
4-Chlor-6-(trifluormethyl)chinolin ≥99%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 99%
CAS No.: 49713-56-6
Molecular Formula: C10H5ClF3N
Formula Weight: 231.61
MDL No.: MFCD00153106
Formel:
C₁₀H₅ClF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153106 CAS-Nummer: 49713-56-6 |