4-Chlor-6-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2170-5G
HC-2170-1G
COBBHC-2170-5GEA
0
EUR
COBBHC-2170-5G
COBBHC-2170-1G
4-Chlor-6-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄ClF₄N |
MDL:
MFCD00276579 CAS-Nummer: 59611-55-1 |