4-Chlor-7-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline
HC-6560-5G
HC-6560-25G
HC-6560-1G
COBBHC-6560-5GEA
143
EUR
COBBHC-6560-5G
COBBHC-6560-25G
COBBHC-6560-1G
4-Chlor-7-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₅ClF₃N Molecular Weight: 231,6016 g/mol |
MDL:
MFCD00006775 CAS-Nummer: 346-55-4 EINECS: 206-471-0 |