4-Chlor-8-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2362-5G
HC-2362-1G
COBBHC-2362-5GEA
601
EUR
COBBHC-2362-5G
COBBHC-2362-1G
4-Chlor-8-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄ClF₄N Molecular Weight: 249,5921 g/mol |
MDL:
MFCD01570536 CAS-Nummer: 401567-85-9 |