2-Chlorphenylphosphorodichloridat 98+%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A11505.06
A11505.14
A11505.22
A11505.06EA
24.6
EUR
A11505.06
A11505.14
A11505.22
2-Chlorphenylphosphorodichloridat 98+%, Stäbe
2-Chlorphenylphosphorodichloridat
Purity: 98+%
CAS No.: 15074-54-1
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5380
Boiling Point: 82-84°/0.4mm
Beilstein Reference: 911009
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009704
Formel:
C₆H₄Cl₃O₂P Molecular Weight: 245,43 g/mol Siedepunkt: 82…84 °C (0,4 mmHg) Dichte: 1,491 Flammpunkt: 105 °C (221 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009704 CAS-Nummer: 15074-54-1 EINECS: 239-129-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...