4-Chlorphenylphosphorodichloridat 98+%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chlorophenyl dichlorophosphate
A15507.06
A15507.14
A15507.22
A15507.06EA
23.5
EUR
A15507.06
A15507.14
A15507.22
4-Chlorphenylphosphorodichloridat 98+%, Stäbe
4-Chlorphenylphosphorodichloridat
Purity: 98+%
CAS No.: 772-79-2
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5398
Odour: Acrid
Boiling Point: 113-115°/0.9mm
Beilstein Reference: 910754
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009705
Formel:
C₆H₄Cl₃O₂P Molecular Weight: 245,43 g/mol Siedepunkt: 113…115 °C (0,9 mmHg) Dichte: 1,508 Flammpunkt: 106 °C (222 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009705 CAS-Nummer: 772-79-2 EINECS: 212-254-1 UN: 3265 ADR: 8,II |