(1-Isopropyl-4-piperidinyl)methanol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methanol
60-0145.1
60-0145.5
CHMP60-0145.1EA
0
EUR
CHMP60-0145.1
CHMP60-0145.5
(1-Isopropyl-4-piperidinyl)methanol
(1-Isopropyl-4-piperidinyl)methanol
Formel:
C₉H₁₉NO Molecular Weight: 157,2533 g/mol |
MDL:
MFCD08059811 CAS-Nummer: 280774-03-0 |