(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
B24247.06
B24247.14
B24247.06EA
43.5
EUR
B24247.06
B24247.14
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril ≥97%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
Purity: 97%
CAS No.: 13338-63-1
Molecular Formula: C11H13NO3
Formula Weight: 207.23
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 2214548
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001912
Formel:
C₁₁H₁₃NO₃ Molecular Weight: 207,23 g/mol Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001912 CAS-Nummer: 13338-63-1 EINECS: 236-388-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |