Triethyl-2-phosphonopropionat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
174360100
174360500
ACRO174360100EA
52.5
EUR
ACRO174360100
ACRO174360500
Triethyl-2-phosphonopropionat 98%
Triethyl-2-phosphonopropionat
Formel:
C₉H₁₉O₅P Molecular Weight: 238,22 g/mol Siedepunkt: 143…144 °C (12 mmHg) Dichte: 1,11 g/cm³ Flammpunkt: 88 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009159 CAS-Nummer: 3699-66-9 EINECS: 223-033-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...