Triethyl-2-phosphonopropionat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
B23261.09 B23261.18
B23261.09EA 53.5 EUR
B23261.09 B23261.18
Triethyl-2-phosphonopropionat ≥98%
Triethyl-2-phosphonopropionat
Purity: 98% CAS No.: 3699-66-9 Molecular Formula: C9H19O5P Formula Weight: 238.22 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4320 Odour: Odourless Boiling Point: 143-144°/12mm Beilstein Reference: 1786994 MDL No.: MFCD00009159
Formel: C₉H₁₉O₅P
Molecular Weight: 238,22 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,111
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009159
CAS-Nummer: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4