Triethyl-2-phosphonopropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
174653-10G 174653-50G
SIAL174653-10GEA 77.4 EUR
SIAL174653-10G SIAL174653-50G
Triethyl-2-phosphonopropionat, Sigma-Aldrich®
Triethyl-2-phosphonopropionat
Formel: C₉H₁₉O₅P
MDL: MFCD00009159
CAS-Nummer: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4