Trimethylphosphonoacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
A13301.14 A13301.22 A13301.36
A13301.14EA 42.8 EUR
A13301.14 A13301.22 A13301.36
Trimethylphosphonoacetat ≥98%
Trimethylphosphonoacetat
Purity: 98% CAS No.: 5927-18-4 Molecular Formula: C5H11O5P Formula Weight: 182.11 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4370 Boiling Point: 119-120°/1mm Beilstein Reference: 1865177 MDL No.: MFCD00008452
Formel: C₅H₁₁O₅P
Molecular Weight: 182.11 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.263
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008452
CAS-Nummer: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0