2,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: CHEMPUR
FL13767.POR 013767-1G 013767-5G
CHMPFL13767.POREA 0 EUR
CHMPFL13767.POR FLUO013767-1G FLUO013767-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
2,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₅F₆N
CAS-Nummer: 302911-99-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III